Learn More
Glycerinmonoacetat, tech., Isomer-Gemisch, kont. unterschiedliche Mengen an Diacetat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021618
82.19 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26446-35-5
C5H10O4
134.13
MFCD00036185
KMZHZAAOEWVPSE-UHFFFAOYNA-N
monoacetin, acetin, 1-monoacetin, glycerol monoacetate, glyceryl monoacetate, acetoglyceride, glyceryl acetate, acetin, 1-mono, monacetin, glycerol 1-monoacetate
33510
2,3-Dihydroxypropylacetat
CC(=O)OCC(O)CO
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26446-35-5
C5H10O4
134.13
MFCD00036185
KMZHZAAOEWVPSE-UHFFFAOYNA-N
monoacetin, acetin, 1-monoacetin, glycerol monoacetate, glyceryl monoacetate, acetoglyceride, glyceryl acetate, acetin, 1-mono, monacetin, glycerol 1-monoacetate
33510
2,3-Dihydroxypropylacetat
CC(=O)OCC(O)CO
Glycerol monoacetate is used for production of tanning leather and dye. It is also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycerinmonoacetat wird für die Herstellung von Gerbleder und Farbstoff verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol, Äther (leicht) und unlöslich in Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Feuchtigkeit schützen. Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glycerol monoacetate, tech.
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 1.21
Siedepunkt 258°C
Flammpunkt 145°C (293°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Enth. unterschiedliche Mengen Diacetat
Brechungsindex 1.45
Menge 250 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,6242
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol,ether (slightly),and insoluble in benzene.
Formelmasse 134.13
Güte Eigenschaften