Learn More
Glycerin (Molekularbiologie), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-26130
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 10021083
Marke: Fisher BioReagents BP2291
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Lagerung von Enzymen und Bakterienkulturen bei niedrigen Temperaturen
Glycerin wird zur Lagerung von Enzymen und Bakterienkulturen bei niedrigen Temperaturen, zur Aufreinigung von Proteinen und als Komponente in Elektrophoreseladepuffern verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Hinweise zur Zersetzung >290°C
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.261g/cm³
pH 5
Siedepunkt 290°C
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Menge 1 L
Merck Index 15, 4520
Formelmasse 92.09
Dampfdruck 0.003mbar at 50°C
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit