Learn More
Glycerol-Auftragsfarbstoff, 5X (enthält 30 % Glycerol/Molekularbiologische Qualität), Fisher BioReagents
94.55 CHF - 128.00 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10205263
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Bioreagents
BP645-1
1 mL Polyröhrchen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10400084
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Bioreagents
BP645-5
5 mL Poly-Flasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Dieser Farbstoff wird DNA- und RNA-Proben vor der Elektrophorese auf Agarose-Gelen zugesetzt.