Learn More
Glycerol-Auftragsfarbstoff, 5X (enthält 30 % Glycerol/Molekularbiologische Qualität), Fisher BioReagents
Beschreibung
Dieser Farbstoff wird DNA- und RNA-Proben vor der Elektrophorese auf Agarose-Gelen zugesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycerol Gel-Loading Dye, 5X |
| Namenshinweis | Contains 30% Glycerol |
| CAS | 56-81-5, 7732-18-5 |
| Extinktion | 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU |
| Farbe | Farblos |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 5 ml |
| Güte | Molekularbiologie |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |