Learn More
Glycerol-Auftragsfarbstoff, 5X (enthält 30 % Glycerol/Molekularbiologische Qualität), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10205263
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Polyröhrchen
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10205263 1 ml Polyröhrchen 1 Milliliter
10400084 5 ml Poly-Flasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205263 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP6451
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Farbstoff wird DNA- und RNA-Proben vor der Elektrophorese auf Agarose-Gelen zugesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerol Gel-Loading Dye, 5X
Namenshinweis Contains 30% Glycerol
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Extinktion 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU
Farbe Farblos
Verpackung Polyröhrchen
Menge 1 ml
Dampfdichte >1.0g/mol
Güte Molekularbiologie
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water
Physikalische Form Flüssig