Learn More
Glycerin, für Elektrophorese, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Spezifikation
Schmelzpunkt | 18°C |
pH | 5 |
Siedepunkt | 290°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 500 mL |
Dampfdichte | 3.17 |
Formelmasse | 92.09g/mol |
Dampfdruck | 0.003mbar 50 |
Physikalische Form | Besonders viskose Flüssigkeit |