Learn More
Glycerin-d5 1,3-Dipalmitat, TRC
Artikelnummer. 30395319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395319 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30395319 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5984125MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerol-d5 1,3-Dipalmitate
CAS 65615-82-9
Summenformel C35D5H63O5
Menge 5 mg
Synonym 1,3-Dipalmitin-d5, 1,3-Dipalmitoylglycerin-d5, 1,3-Dipalmitoylglycerol-d5, Glycerol-d5 1,3-Dihexadecanoate, Hexadecanoic-d5 Acid 2-Hydroxy-1,3-propanediyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/i31D2,32D2,33D
SMILES [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name (1,1,2,3,3-Pentadeuterio-3-hexadecanoyloxy-2-hydroxypropyl)hexadecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 573.94
Formelmasse 573.538