Learn More
Glycerin, 99.0 bis 101.0 %, molekularbiologischer Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15845388 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15845388 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
15835388 500 mL Kunststoffflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15845388 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J16374.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.094 g/mol
Used for long-term storage of bacterial cultures. Step gradients for bacteriophage/particle purification. Mammalian cell transfection. Storage buffers for enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Wird für die langfristige Lagerung von Bakterienkulturen verwendet
  • Stufengradienten für die Bakteriophagen-/Partikelreinigung
  • Transfektion von Säugetierzellen
  • Lagerpuffer für Enzyme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.094
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES C(C(CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerol
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 182°C (20 mmHg)
Flammpunkt 160°C
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.470-1.475
Menge 1 L
Beilstein 635685
Relative Dichte 1.26
Formelmasse 92.09
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Güte Molekularbiologie, hochrein
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit