Learn More
Triolein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10190612 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10190612 5 mL 5 Milliliter
10541902 1 mL 1 Milliliter
10004983 25 mL 25 Milliliter
11954961 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10190612 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 368120050
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-32-7
Summenformel C57H104O6
Molekulargewicht (g/mol) 885.45
MDL-Nummer MFCD00137563
InChI-Schlüssel PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonym triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
IUPAC-Name [2-[(Z)-Octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerine trioleate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9130g/mL
Siedepunkt 235.0°C to 240.0°C (18.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Brechungsindex 1.4680 to 1.4700
Menge 5 mL
Beilstein 02,IV,1664
Merck Index 15,9904
Relative Dichte 0.913
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, ccl4, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 885.45
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit