Learn More
Glycerine, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10269620 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10269620 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10269620 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 7044.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 CHF
    195.68 CHF / 1 Liter
    Sparen 12.32 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laborreagenzien
Spezifikation
Schmelzpunkt 18.6°C
CAS 56-81-5
Farbe Test bestanden
Dichte 1.26 g/cm³ (20°C)
Menge 1 L
Flammpunkt 177°C
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich min. 99.5%
Summenformel C3H8O3
MDL-Nummer MFCD00004722
Synonym Glycerol , 1,2,3-Propanetriol
Siedepunkt 290°C (1013 hPa)
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
Molekulargewicht (g/mol) 92.09