Learn More
Glutathion, reduziert, Zellkulturreagenz, ≥98 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
- Glutathion unterdrückt die Expression des humanen Immundefizienzvirus in chronisch infizierten Monozyten.
- Es ist ein nützliches Tripeptid, das an vielen Aspekten des Metabolismus beteiligt ist, u. a. am Transport von g-Glutamyl-Aminosäuren und an der reduktiven Spaltung von Disulfid-Bindungen.
- Glutathion ist ein endogenes Antioxidans, das eine wichtige Rolle bei der Reduktion reaktiver Sauerstoffspezies spielt, die während des zellulären Metabolismus und des Atemstoßes gebildet werden.
- Glutathion-S-Transferase katalysiert die Bildung von Glutathion Thioethern mit Xenobiotika, Leukotrienen und anderen Molekülen, die ein elektrophiles Zentrum aufweisen.
- Glutathion bildet auch Disulfid-Bindungen mit Cystein-Resten in Proteinen.
- Über diese Mechanismen kann es die paradoxe Wirkung haben, die Wirksamkeit von Krebsmedikamenten zu verringern.
- Typische Arbeitskonzentration: Kann bei 5–10 mM verwendet werden, um Glutathion S-Transferase (GST) aus Glutathion agarose zu elutieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glutathione Reduced |
| Namenshinweis | Zellkulturreagenz |
| Schmelzpunkt | 195 °C |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | 292.5 mg/mL |
| Formelmasse | 307.32 |
| Reinheit (%) | ≥ 98% |
| Güte | Zellkultur |
| Mehr anzeigen |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.