Learn More
Glutathion, ≥95 %, oxidiert, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15805158 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15805158 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15805158 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J16320.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutathione
CAS 27025-41-8
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C20H32N6O12S2
MDL-Nummer MFCD00150701
Menge 1 g
Beilstein 1718700
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
InChI-Schlüssel YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxybutanamido)-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl)carbamoyl]butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 612.63
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
Formelmasse 612.63
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Lyophilisiertes Pulver