Learn More
Glutarsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30400313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400313 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400313 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG59807050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaric Anhydride
CAS 108-55-4
Summenformel C5H6O3
Menge 50 g
Synonym Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-3H-pyran-2,6-dione, Dihydropyran-2,6-dione, Glutaric Acid Anhydride, NSC 16640, Oxacyclohexane-2,6-dione, Pentahydropyran-2,6-dione, Pentanedioic Acid Anhydride, Pentanedioic Anhydride, Pyroglutaric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
SMILES O=C1CCCC(=O)O1
IUPAC-Name Oxan-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Formelmasse 114.0317