Learn More
Glutarsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459073
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459073 250 g 250 Gramm
11449073 50 g -
11438900 100 g -
11439073 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11459073 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11152.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-55-4 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Glutaric anhydride is used in the production of glutaric acid family pharmaceuticals. Its derivatives are also used in certain corrosion inhibitors, some surfactants and metal finishing compounds. It is also used in the production of polymers, particularly modified unsaturated linear (epoxy) polyesters and as a raw material in the manufacture of flavors. It is also used in improvement of electrode/electrolyte interfaces in High-Voltage Spinel Lithium-Ion batteries as an electrolyte additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glutarsäureanhydrid wird bei der Herstellung von pharmazeutischen Glutarsäurepräparaten verwendet. Seine Derivate werden auch in bestimmten Korrosionshemmern, einigen Tensiden und Metallverarbeitungsverbindungen eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von Polymeren, besonders modifizierten ungesättigten linearen (Epoxid-)Polyestern und als Rohstoff bei der Herstellung von Aromen verwendet. Außerdem wird es zur Verbesserung der Elektroden-/Elektrolyt-Schnittstellen in Hochspannungs-Spinell-Lithium-Ionen-Batterien als Elektrolyt-Additiv eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Dimethylsulfoxid und Methanol und Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-55-4
Summenformel C5H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
MDL-Nummer MFCD00006679
InChI-Schlüssel VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
PubChem CID 7940
IUPAC-Name Oxan-2,6-Dion
SMILES C1CC(=O)OC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaric anhydride
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Dichte 1.411
Siedepunkt 291°C
Flammpunkt 178°C (352°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 250 g
Beilstein 110051
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in Ether,dimethyl sulfoxide and methanol and water.
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 98%