Learn More
Glutarsäureanhydrid, 95%
Artikelnummer. 10386840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10386840 5 g Glasflasche 5 Gramm
10446730 100 g Glasflasche 100 Gramm
10744611 500 g Glasflasche 500 Gramm
10404215 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10386840 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 119970050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS : 108-55-4 | C₅H₆O₃| 114,1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-55-4
Summenformel C5H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
MDL-Nummer MFCD00006679
InChI-Schlüssel VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
PubChem CID 7940
IUPAC-Name Oxan-2,6-Dion
SMILES C1CC(=O)OC(=O)C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Glutaric anhydride
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 46.0°C to 57.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 290.0°C
Flammpunkt 173°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 17, V,11, 9
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, acetone and, chloroform
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glutaric anhydride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke