Learn More
Glutarsäure, TRC
Artikelnummer. 17970885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17970885 5 g 5 Gramm
17914835 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17970885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5980005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-94-1
Summenformel C5 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.11
Synonym Glutaric Acid, Pentanedioic acid, Glutaric acid (8CI), 1,3-Propanedicarboxylic acid, 1,5-Pentanedioic acid, NSC 9238
IUPAC-Name Pentandioesäure
SMILES OC(=O)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaric Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
Formelmasse 132.0423