Learn More
Glutaranilsäure, 97 %
Artikelnummer. 11362796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362796 25 g 25 Gramm
11352796 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08955.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5414-99-3
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00021788
InChI-Schlüssel NUDGFGBJFZEEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaranilic acid, 5-oxo-5-phenylamino pentanoic acid, n-phenylglutaramic acid, 4-phenylcarbamoyl-butyric acid, 4-n-phenylcarbamoyl butanoic acid, acmc-20akt6, cbmicro_009088, cbkinase1_002320, cbkinase1_014720, 4-phenylcarbamoyl butanoic acid
PubChem CID 223386
IUPAC-Name 4-(phenylcarbamoyl)butanoic acid
SMILES OC(=O)CCCC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaranilic acid
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 25 g
Beilstein 2807261
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 97%