Learn More
Glutaraldehyd (50 % im Wasser), TRC
Artikelnummer. 30012801
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012801 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012801 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG59730010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-30-8
Summenformel C5 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Synonym Glutaraldehyde (6CI,8CI), 1,5-Pentanedial, 5-Oxopentanal, Aldesan, Aqucar 550, Bactron K 31, Banicide, Bioban Eth 1000, Biocide G 30, Biomate 743, Cidex, Cidex 7, Cidex-Dialyzer, Cidexplus, Cleancide 275, Diglutaric aldehyde, Eimaldehyde, Floperm 665X1, Formula H, GT 50, Glu-Cid, Glutaclean, Glutaral, Glutardialdehyde, Glutarex 28, Glutaric acid dialdehyde, Glutaric dialdehyde, Glutohyde, Hospex, KS 02, Kcide 850, Maxicide Plus, Metricide Plus, NSC 13392, Odycide B 310, Panavirocide, Permachem OB 5, Piror 850, Protectol GA 50, Relugan GT, Relugan GT 50, Relugan GTW, Sellatan CF-N, Sonacide, Sporicidin, Sterihyde, Sterihyde L, Sterisol S, Surcide G 50, T 352, Tret-O-Lite XC 102, Ucarcide 250, Ucarcide 250 Antimicrobial, Ucarcide 50, Ucarcide 50 Antimicrobial, Ukatan 24, Venno-FF super, Wavicide 01
IUPAC-Name Pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaraldehyde
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Formelmasse 100.0524