Learn More
Glutaraldehyd, 50 % wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448743 2500 g 2500 Gramm
11428743 100 g 100 Gramm
11438743 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448743 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10500.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 CHF
    126.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 21.35 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Glutaraldehyde is used as a cross linking agent for gelatin, poly(vinyl alcohol) and polyheptapeptides. It is also used as a fixative for electron microscopy and as disinfectants. It provides water resistance to protein and polyhydroxy compounds by reacting through cross linking. It acts as an intermediate for the production of resins, dyestuffs, pharmaceuticals, photographic films and for stabilization of proteins on agarose beads, activation of polystyrene and glass for immobilization of antibodies and antigens and coupling peptides onto carrier proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glutaraldehyd wird als Vernetzungsmittel für Gelatine, Poly(Vinylalkohol) und Polyheptapeptide verwendet. Wird auch als Fixiermittel für die Elektronenmikroskopie und als Desinfektionsmittel verwendet. Bietet Wasserresistenz gegen Protein- und Polyhydroxyverbindungen durch Reaktion durch Vernetzung. Dient als Zwischenprodukt für die Herstellung von Harzen, Farbstoffen, Pharmazeutika, fotografischen Filmen und zur Stabilisierung von Proteinen auf Agarose-Beads, Aktivierung von Polystyrol und Glas zur Immobilisierung von Antikörpern und Antigenen und Kopplung von Peptiden an Trägerproteine.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Aceton, Dichlormethan, Ethylacetat, Isopropanol, n-Hexan und Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidisierungsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-30-8
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00007025
InChI-Schlüssel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC-Name Pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaraldehyde
Schmelzpunkt ∼-21°C
Dichte 1.123
Siedepunkt 100°C
Geruch Stench
Strukturformel OHC(CH2)3CHO
Brechungsindex 1.421
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 605390
Merck Index 14,4472
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone,dichloromethane,ethylacetate,isopropanol,n-hexane and toluene.
Formelmasse 100.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% wässrige Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaraldehyde, 50% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde