Specifications
| Chemischer Name oder Material | Glutathion, oxidiert |
| Namenshinweis | Für die HPLC-Analyse |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| IUPAC-Name | 2-Amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxybutanamido)-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl)carbamoyl]butansäure |
| Formelmasse | 612.64 |
| Reinheit (%) | 0.98 |
| Physikalische Form | Lyophilisiertes Pulver |