Learn More
GLUT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen GLUT2
Konzentration 0.22 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839974
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20436-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829974
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20436-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detected 60-70 kDa fully glycosylated, matured GLUT2 and a nonglycosylated form of GLUT2 around 38-45 kDa.
Glucose transporter 2 isoform is an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. It mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor. Mutations in the gene that encode this protein cause Fanconi-Bickel syndrome.
Spezifikation
Spezifikation
GLUT2
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P11168, P12336, P14246
20526, 25351, 6514
GLUT2 Fusion Protein Ag14204
Primary
-20°C
SLC2A2
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GLUT 2, GLUT2, SLC2A2
Slc2a2
IgG
Antigen Affinity Chromatography