missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucosyl-C18-Sphingosin, TRC

Artikelnummer. 30006998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006998 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006998 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5968401MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 52050-17-6
Summenformel C24H47NO7
Molekulargewicht (g/mol) 461.63
Synonym Glucosylsphingosine, 2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl beta-D-Glucopyranoside, (2S,3R,4E)-2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl beta-D-Glucopyranoside
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-enoxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(N)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glucosyl-C18-sphingosine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21+,22-,23+,24+/m0/s1
Formelmasse 461.3353
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.