Learn More
Glucosemonohydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7145707 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 16636153
Marke: Honeywell Fluka 16301H1KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Ph Franç., 7,0 - 9,5 % Wasser
  • Große Auswahl an Hilfsmaterialien und verschiedenen Kartuschen-/Säulengrößen
  • Jede Charge stationärer Phasen wurde getestet, um die Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge zu gewährleisten
  • B&J’s zuverlässige Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10-1-5996
Summenformel C6H14O7
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
InChI-Schlüssel OSNSWKAZFASRNG-WNFIKIDCSA-N
PubChem CID 133126654
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2,3,4,5-Tetrolhydrat
SMILES O.OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Lösungsmittelrückstände Complying
Reinheit (%) 97.5 to 102.0%
Güte Reagenz Pharmacopeia, Organics
Physikalische Form Pulver