missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glucose-6-Phosphatdehydrogenase, aus Leuconostoc mesenteroides, Ammoniumsulfat-Suspension, Affymetrix/USB™
Click to view available options
Menge:
1 kU
10 kU
100 kU
5 kU
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glucose-6-phosphate dehydrogenase |
Menge | 100 kU |
Physikalische Form | Suspension |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'