missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucose-6-Phosphatdehydrogenase, aus Leuconostoc mesenteroides, Ammoniumsulfat-Suspension, Affymetrix/USB™

Catalog Number p-7076801
Click to view available options
Menge:
1 kU
10 kU
100 kU
5 kU
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
9001-40-5
MFCD00081656
E.C.1.1.1.49
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
9001-40-5
MFCD00081656
E.C.1.1.1.49

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glucose-6-phosphate dehydrogenase
Menge 1 kU
Physikalische Form Suspension
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'