Learn More
δ-Gluconolacton, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10461481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10461481 250 g Glasflasche 250 Gramm
10083320 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10750955 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10461481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271052500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.95 CHF
    40.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 7.30 CHF
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-80-2
Summenformel C6H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
MDL-Nummer MFCD00006647
InChI-Schlüssel PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
SMILES OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material δ-Gluconolactone
Schmelzpunkt 151.0°C to 155.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.6000g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 18, 405
Merck Index 15, 4493
Relative Dichte 0.6
Spezifische Drehung + 65.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: 1g/100 g alcohol,insoluble in ether
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-on
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver