Learn More
Glukonsäure, 50 Gew. % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-21338
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
526-95-4, 7732-18-5
C6H12O7
196.155
MFCD00004240
RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
10690
CHEBI:33198
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxy-Hexansäure
C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
526-95-4, 7732-18-5
C6H12O7
196.155
MFCD00004240
RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
10690
CHEBI:33198
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxy-Hexansäure
C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Gluconic acid
Farbe Weiß bis gelb
Beilstein 03, 542
Merck Index 15, 4492
Formelmasse 196.16
Reinheit (%) 49 to 55% (Titrimetry other)
Dichte 1,23g/mL
Menge 1 l
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Relative Dichte 1,22 bis 1,25 (20 °C)