Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glucagon Like Peptide-2 (1-33), Mensch
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Pulver |
| Molekulargewicht | 3766.1 |
| Produkttyp | Glucagon Like Peptide-2 (1-33), human |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke