Learn More
SICCO Handschuhe
Artikelnummer. 16639263
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16639263 7 1 Paar
16649263 8 1 Paar
16659263 9 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16639263 Lieferant SICCO Lieferanten-Nr. V197207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.35 CHF
    369.68 CHF / 1 Paare
    Sparen 15.67 CHF
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Handschuhe aus Naturkautschuk
Beidseitig tragbar, geeignet für Öffnungen von 190 mm, reiß-, durchstoß- und abriebfest, hohe Flexibilität, niedriger Spannungswert, minimale statische Aufladung. Lieferumfang: 1 Paar
Spezifikation
Farbe Gelb
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Produkttyp Handschuhe
Größe 7
Länge (metrisch) 750 mm