Learn More
Handschuhbeutel
Artikelnummer. 11786514
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
432 x 432 x 280 mm
432 x 680 x 300 mm
686 x 370 x 457 mm
690 x 690 x 381 mm
940 x 940 x 635 mm
Packungsgröße:
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
11786514 686 x 370 x 457 mm 6 Stück
11722134 432 x 432 x 280 mm 6 Stück
11732134 432 x 680 x 300 mm 6 Stück
11742134 690 x 690 x 381 mm 6 Stück
11752134 940 x 940 x 635 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11786514 Lieferant Glas Col Lieferanten-Nr. 108DX3727H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.60 CHF
    322.87 CHF / 6 Stück
    Sparen 466.73 CHF
    59% Rabatt