Learn More
Globe Scientific Polystyrene Nesting Sample Cups
Artikelnummer. 31922688
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
2 mL
Kapazität (angloamerikanisch):
0.03 oz.
0.06 oz.
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
31922688 1 mL 0.03 oz. 1000 Stück
31923493 2 mL 0.06 oz. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922688 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 5504
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Used when smaller sampling is necessary
  • Fits inside other test tubes or original blood collection tubes providing smaller sample area
  • Designed for use on high-volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 Series and more
  • Available in 1mL and 2mL sizes
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 mL
Produkttyp Nesting Sample Cup
Kapazität (angloamerikanisch) 0.03 oz.
Material Polystyrene
Zur Verwendung mit (Anwendung) Used when smaller sampling is necessary
Zur Verwendung mit (Geräte) High volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 series and more
Fassungsvermögen 1 mL