Learn More
Globe Scientific Röhrchenverschlüsse mit Flanschstopfen
Artikelnummer. 31922533 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Rot
Größe (metrisch):
12 mm
13 mm
16 mm
Packungsgröße:
10000 Stück
20000 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Größe (metrisch) Packungsgröße
31922533 Klar 13 mm 20000 Stück
31922885 Blau 12 mm 20000 Stück
31923400 Grün 12 mm 20000 Stück
31922259 Klar 12 mm 20000 Stück
31923387 Klar 16 mm 10000 Stück
31922537 Rot 12 mm 20000 Stück
31922734 Gelb 12 mm 20000 Stück
31922821 Gelb 16 mm 10000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31922533 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 118240C
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bieten Sie Leckfestigkeit in Reagenzgläsern, Zentrifugenröhren und runden Cuvetten
Bestellinformation
1000/pk
Spezifikation
Produkttyp Flansch-Wulstverschluss
Material Polyethylen
Farbe Klar
Größe (angloamerikanisch) 0,51 in.
Größe (metrisch) 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 13 mm-Röhrchen