Learn More
Globe Scientific Coagulation Cup for Accu Coa Data Coagulation Analyzers
Artikelnummer. 31923537
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Accu Coa Data Coagulation Analyzers
Packungsgröße:
5000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31923537 Accu Coa Data Coagulation Analyzers 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31923537 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 5574
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use on coagulation instruments.
  • Made of Polystyrene
  • Supplied with metal mixing bars
  • Dimensions: 1.3 x 0.3 in. (35.1 x 8.6mm)
Spezifikation
Typ Coagulation Cup
Zur Verwendung mit (Geräte) Accu Coa Data Coagulation Analyzers
Enthält Metal mixing bars