Learn More
Globe Scientific Accessories for Sysmex™ Analyzers
Beschreibung
- For use with Sysmex CA 50, 500, 1000, 1500, and 5000 analyzers
- Material: Polystyrene
- Capacity: 2mL
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sample Cup |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sysmex CA 50, 500, 1000, 1500, and 5000 analyzers |
| Kapazität (metrisch) | 2 mL |
| Menge | 1000/Pk. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?