Learn More
Globe Scientific 72-Plätze wandmontierbare Labor-Trockenregale
Artikelnummer. 31923058 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
72
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
31923058 72 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31923058 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 600213
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Abtropfen und Trocknen aller Arten von Laborgeschirr
  • Geschlossene Stift-Steckdosen zur Beseitigung von Leckagen
  • Nahtloser Tropfkanal mit Entwässerungsschlauch
  • Erhältlich mit 72 großen und 11 kleinen austauschbaren Wirbeln
  • Geliefert mit Montage-Kit zum Aufhängen und Haken zum Verbinden zusätzlicher Racks
  • Rost- und Fleckenbeständigkeit
Spezifikation
Material Polystyrol
Positionen 72
Breite (angloamerikanisch) 17,7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 24,8 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 4,3 in.
Tiefe (metrisch) 11 cm
Höhe (metrisch) 63 cm
Breite (metrisch) 45 cm