Learn More
Globe Scientific Globe Scientific 50mL Polypropylene Centrifuge Tube
Alle ansehen Globe Scientific ProdukteBeschreibung
- Feature flat-top, plug-seal leak resistant, red screw caps
- Printed with white graduation marks in 0.5mL increments
- White writing area for sample identification
- Spin Rate: 10,000 RCF (12,320 x g)
- Dimensions: 29.5 x 114mm
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Red |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.16 in. |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Material | Polypropylene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.6 oz. |
| Bodenform | Conical |
| Verschlusstyp | Attached Screw Cap |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 29.5 mm |
| Mehr anzeigen |