Learn More
Globe Scientific Globe Scientific 50mL Clinical Centrifuge Tube
Alle ansehen Globe Scientific ProdukteBeschreibung
- Tube made of polypropylene
- Blue, high-density polyehtylene leak resistant screw-cap ensures tight seal
- Feature easy-to-read black graduation marks in 0.5mL increments
- White writing area for sample identification
- Autoclavable (without caps)
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blue |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.18 in. |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Material | Polypropylene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.6 oz. |
| Bodenform | Conical |
| Verschlusstyp | Attached Flat Screw Cap |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Mehr anzeigen |