Beschreibung
- Polypropylenrohre mit runden Boden ohne Rand
- 5-ml-Kapazität
- Doppelposition-Schnappkappen (nicht befestigt)
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Max. RZB | 3,000 rpm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Dual-Position Snap Cap (nicht befestigt) |
| Farbe | Naturfarben |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |