missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ GlobalMark™ Zweifarbige Farbbänder mit Panel

GlobalMark™ Printer Ribbonstony sind äußerst robuste, auswischfeste GlobalMark™ Farbbänder, die sicherstellen, dass Ihr gedruckter Text jahrelang im Freien und in industriellen Umgebungen anhält.

Marke:  Brady™ 076782

Additional Details : Gewicht : 0.31750kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11599303

  • 342.00 CHF / 1 Box
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • 16 in.-Platten mit zwei verschiedenen Farben ermöglichen es dem Benutzer, zwei Farben auf ein Etikett zu drucken, ohne dass Bänder ausgetauscht werden müssen
  • Die Harzrezeptur der R4400 Serie bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird
  • Empfohlen für das Drucken auf glänzenden oder sehr glatten Etikettenmaterialien, wie z. B. hochbeständiges Polyester (B-483) und Permanent-Polyester (B-423) von Brady™
  • Farbbänder werden in separaten Kartuschen geliefert, die direkt in den GlobalMark™ Drucker eingehängt werden und ganz einfach "einrasten"
Spezifikation

Spezifikation

Zweifarbiges Etikettierband
GlobalMark™ Drucker
105 mm
105 mm rotes/blaues Band
1 Rolle
Blau
60 m
60 m x 105 mm
Gedruckter Text hält jahrelang im Freien und in Industriegebieten
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote