missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ GlobalMark™ Zweifarbige Farbbänder mit Panel
GlobalMark™ Printer Ribbonstony sind äußerst robuste, auswischfeste GlobalMark™ Farbbänder, die sicherstellen, dass Ihr gedruckter Text jahrelang im Freien und in industriellen Umgebungen anhält.
Marke: Brady™ 076767
Additional Details : Gewicht : 0.34020kg
Beschreibung
- 16 in.-Platten mit zwei verschiedenen Farben ermöglichen es dem Benutzer, zwei Farben auf ein Etikett zu drucken, ohne dass Bänder ausgetauscht werden müssen
- Die Harzrezeptur der R4400 Serie bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird
- Empfohlen für das Drucken auf glänzenden oder sehr glatten Etikettenmaterialien, wie z. B. hochbeständiges Polyester (B-483) und Permanent-Polyester (B-423) von Brady™
- Farbbänder werden in separaten Kartuschen geliefert, die direkt in den GlobalMark™ Drucker eingehängt werden und ganz einfach "einrasten"
Spezifikation
Zweifarbiges Etikettierband | |
GlobalMark™ Drucker | |
105 mm | |
105 mm schwarzes/gelbes Band | |
1 Rolle |
Gelb | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
Gedruckter Text hält jahrelang im Freien und in Industriegebieten |