Learn More
Brady™ GlobalMark™ Einfarbige Farbbänder
Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest. Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt.
Marke: Brady™ 800525
Additional Details : Gewicht : 0.38190kg
Beschreibung
- Farbbänder für Drucker
- Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest
- Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt
- Die Farbbänder werden in separaten Kassetten geliefert, die ganz einfach in den GlobalMark™ Drucker eingesetzt werden und mit einem Klick einrasten
- Patentnummer D481,7555
- GlobalMark Druckerfarbbänder, einfarbig
Spezifikation
Einfarbiges Beschriftungsband | |
GlobalMark™ Drucker | |
4.13 in. | |
105 mm | |
105 mm grünes Band | |
1 Rolle |
Grün | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
Gedruckter Text hält jahrelang im Freien und in Industriegebieten |