Learn More
Thermo Scientific™ [Gln11] Amyloid beta (1-28)
Artikelnummer. 15457779
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 15457779
Marke: Thermo Scientific™ J66425.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 3261.46
Produkttyp [Gln11] Amyloid beta (1-28)
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Gln-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-OH
Nur für Forschungszwecke