Learn More
GLIPR1L1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20828-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840415
  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
GLIPR1L1
Polyclonal
Unconjugated
GLIPR1L1
ALKN2972, GLIPR1 like protein 1, GLIPR1L1, PRO7434
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
256710
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6UWM5
GLIPR1L1
GLIPR1L1 Fusion Protein Ag14852
150 μL