Learn More
Glipizid EP Verunreinigung G, Mikromol™
Beschreibung
Glipizid EP Verunreinigung G
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate |
| CAS | 33288-74-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16 H18 N4 O5 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glipizide Imp. G (EP), Glipizide Impurity G |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22) |
| SMILES | COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cnc(C)cn2)cc1 |
| IUPAC-Name | Methyl-N-[4-[2-[(5-Methylpyrazin-2-carbonyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamat |
| Mehr anzeigen |