Learn More
Gliclazid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15577719 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15577719 5 g 5 Gramm
15567719 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15577719 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461070050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21187-98-4 | C15H21N3O3S | 323.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21187-98-4
Summenformel C15H21N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 323.41
MDL-Nummer MFCD00409893
InChI-Schlüssel BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYNA-N
Synonym gliclazide, glimicron, diamicron, nordialex, diaikron, gliclazida, gliklazid, glyclazide, gliclazidum inn-latin, gliclazida inn-spanish
PubChem CID 3475
ChEBI CHEBI:31654
IUPAC-Name 1-(3,3,4,5,6,6 aa-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylharnstoff
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=O)NN1CC2CCCC2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gliclazide
Schmelzpunkt 163.0°C to 169.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf, slightly soluble in methanol, ethanol
Formelmasse 323.41
Reinheit (%) ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gliclazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.