Learn More
Cole-Parmer™ 3726E2T GLI 1000 Ohm electrodeless
Marke: Cole-Parmer™ 19901-00
Additional Details : Gewicht : 0.68000kg
Spezifikation
-5°bis +200 °C | |
19065-24, -34, -44 | |
0 bis 200 bis 0 bis 2.000.000 μS. |
Elektrodenloser Leitfähigkeitssensor | |
PVDF | |
Automatische interne Temperaturkompensation (0 bis 125 °C, 32 bis 257 °F) und ein 5-adriges, mit PTFE ummanteltes, integriertes Kabel mit 5 Leitern, ausgelegt für bis zu 200 °C |