Spezifikation
| Farbe | Weiß bis fast weiß |
| Beschreibung | Glecaprevir |
| CAS | 1365970-03-1 |
| Summenformel | C38 H46 F4 N6 O9 S |
| Versandbedingung | Keine besonderen Anforderungen |
| Produktlinie | Thermo Scientific |
| Menge | 100 mg |