Learn More
JG Finneran Associates™ Glastic Snap Ring™ Crimp Top Vial with Glass Insert
Limited volume glass insert is the only contact between the sample and the seal. JG Finneran Associates™ Glastic Snap Ring™ Crimp Top Vial with Glass Insert is a combination of a glass insert and a 100μL clear or amber plastic outer vial shell.
Marke: JG Finneran Associates™ 30111G-1232
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Der Einsatz aus Borosilikatglas Typ I mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen ist der einzige Kontakt zwischen Probe und Dichtung
- Durchsichtig oder braun (für lichtempfindliche Proben), 100 μl, Außenummantelung aus thermoplastischem Polymer
- Die Snap Ring™ Technologie macht Bördeln bzw. Entdeckeln überflüssig
- Entwickelt für die Arbeit mit Agilent und anderen Autosamplern, die 12 x 32 mm-Fläschchen verwenden
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglaseinsatz, Kunststofffläschchen | |
Chromatographie mit Autosamplern, die 12 x 32 Fläschchen verwenden | |
100 | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
100 μl | |
Klemme | |
Snap Ring™ Schnappverschluss | |
Fläschchen mit Bördelrand und Einsatz |