Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zylindrische Glasscheibe aus Kohlenstoff
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
257.42 CHF - 1259.65 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15496275
|
Thermo Scientific Chemicals
039010.KT |
30mL | 36mm | 45mm | Cylindrical |
595.42 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15406285
|
Thermo Scientific Chemicals
039011.KT |
50 ml | 40mm | 56mm | Zylindrisch |
588.73 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15476275
|
Thermo Scientific Chemicals
039008.KT |
10mL | 24mm | 39mm | Zylindrisch |
418.61 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15416285
|
Thermo Scientific Chemicals
039012.KT |
130mL | 56mm | 85mm | Zylindrisch |
821.93 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15436285
|
Thermo Scientific Chemicals
039014.KT |
260mL | 73mm | 85mm | Zylindrisch |
1259.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15486275
|
Thermo Scientific™
039009.KT |
20 mL | 30mm | 47mm | Cylindrical |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.Glaskohlenstoff bietet:
- Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
- Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
- Keine Kontamination von analytischen Proben
- Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
- Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
- Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
- Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
- Gute elektrische Leitfähigkeit
RUO – Research Use Only