Learn More
Thermo Scientific Chemicals Konischer Tiegel aus Glaskohlenstoff
Artikelnummer. 15443675
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
20mL
30mL
60mL
100 ml
Außendurchmesser (metrisch):
31mm
35mm
44mm
52mm
70mm
Höhe (metrisch):
27mm
38mm
45mm
53mm
56mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15443675
Marke: Thermo Scientific Chemicals 039003.KT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.
Glaskohlenstoff bietet:
  • Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
  • Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
  • Keine Kontamination von analytischen Proben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
  • Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
  • Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Konisch
Material Glasartiger Kohlenstoff
Kapazität (metrisch) 10mL
Außendurchmesser (metrisch) 31mm
Höhe (metrisch) 27mm
Product Type Glaskohlenstoff-Tiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 17mm